Learn More
Macherey-Nagel™ Résine Protino™ Ni-IDA
Click to view available options
Quantité:
30 g de résine en vrac de silice sèche
5 g de résine en vrac de silice sèche
Conditionnement:
30g
5g
Description
Protino™ Ni-IDA, l’alternative parfaite pour des rendements plus élevés de protéines His-tag
- Groupe chélateur IDA, trois sites de liaison protéique
- Rendement/récupération des protéines élevés, même à partir d’échantillons dilués
- Forte concentration protéique
- Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
- Résine sèche, stockage à température ambiante
- Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons non inclus
- Matrice sèche en vrac
- La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas et ne gonfle pas – flexibilité maximale
- Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
- Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques à 96 puits pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons inclusPour la purification de protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC™.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 20 mg/g |
| Propriété de liaison | Série |
| Débit | 0.5 to 1.0 mL/min./cm2 |
| Contenus des kits | Tampons |
| Matrice | Silice macroporeuse |
| Pression de fonctionnement max. | 145 psi |
| Quantité | 5 g de résine en vrac de silice sèche |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC |
| Type | Résine |
| Type de ligand | IDA (acide iminodiacétique) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: resin with Ni in nickel(II) complexes