Learn More
Macherey-Nagel™ Kit Protino™ Ni-TED 150
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
Protino™ NI-TED, l'alternative parfaite pour la purification de protéines His-tag
- Groupe chélateur TED, un site de liaison protéique
- Grande stabilité face aux agents réducteurs/chélateurs
- Faible lixiviation des métaux
- Grande pureté protéique
- Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
- Résine sèche, stockage à température ambiante
Colonnes conditionnées Protino™ NI-TED - Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-TED
- Tampons inclus
Résine Protino™ NI-TED - Matrice sèche en vrac
- La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas – flexibilité maximale
- Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
- Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
- Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-TED
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 80 μl |
| Capacité de liaison | 400mu; g |
| Contenus des kits | Colonnes conditionnées Protino Ni-TED 150, tampons |
| Matrice | Silice macroporeuse |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Purification des protéines marquées à la polyhistidine |
| Type | Kit Protino Ni-TED 150 |
| Type de ligand | TED (tris-carboxyméthyl éthylène diamine) |
| Suffisant pour | 10 préparations |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Protino Ni-TED 150 packed columns (10)
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: imidazole, monosodium phosphate