Learn More
Macherey-Nagel™ Kit Protino™ Ni-TED-IDA 150
Click to view available options
:
Nombre de réactions : 10
Description
Protino™ Ni-IDA, l’alternative parfaite pour des rendements plus élevés de protéines His-tag
- Groupe chélateur IDA, trois sites de liaison protéique
- Rendement/récupération des protéines élevés, même à partir d’échantillons dilués
- Forte concentration protéique
- Spécificité de liaison élevée, diminution des liaisons non spécifiques avec des protéines contaminantes par rapport à d’autres matrices IMAC courantes
- Résine sèche, stockage à température ambiante
- Colonnes pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons non inclus
- Matrice sèche en vrac
- La matrice de silice à support rigide, compatible haute pression et haut débit, ne rétrécit pas et ne gonfle pas – flexibilité maximale
- Procédure de traitement par lots, chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, applications FPLC™
- Colonnes vides Protino™ disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques réceptrices vides à 96 puits disponibles pour une utilisation avec la résine Protino™ Ni-IDA
- Plaques à 96 puits pré-conditionnées prêtes à l’emploi remplies de résine sèche Protino™ Ni-IDA
- Tampons inclusPour la purification de protéines marquées à la polyhistidine, la liaison par lots, la chromatographie sur colonne d’écoulement par gravité, les applications MPLC/FPLC™.
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 80 μl |
| Capacité de liaison | 0,8mg |
| Contenus des kits | Tampons |
| Matrice | Silice macroporeuse |
| Quantité | 10 Reactions |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification des protéines marquées à la polyhistidine |
| Type | Kit Protino Ni-TED |
| Type de ligand | IDA (acide iminodiacétique) |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1