Learn More
Protopine, LoGiCal
Code produit 30460122
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460122 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460122 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2571.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Protopine
CAS 130-86-9
Noms d’analytes ou de composants Protopine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H19 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 7,13a-Secoberbin-13a-one, 7-methyl-2,3:9,10-bis(methylenedioxy)- (8CI), Protopine (6CI), Biflorine, Corydinine, Fumarin, Fumarine, Macleyine, Protopin
Formule InChI InChI=1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 353.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 353.1263 g/mol