Learn More
Chlorhydrate de protriptyline 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Protriptyline HCl |
| CAS | 1225-55-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Protriptyline HCl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H21 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | N-Nethyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Concordin, MK-240, Maximed, Maximet, N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propylamine hydrochloride, Normethyl EX4442, Protriptyline hydrochloride, Protryptyline hydrochloride, Triptil, Triptil Hydrochloride, Vivactil |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | Cl.CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Afficher plus |