Learn More
Invitrogen™ Pointes sans RNase, taille de 1 000 μl
Click to view available options
Quantité:
10 portoirs
Unit Size:
1 pièce
Description
- Les cônes Ambion sont exempts de RNase et de DNase et sont fournis dans dix portoirs contenant 96 cônes chacun.
- Ils sont compatibles avec les pipeteurs Eppendorf, Finnpipette, Oxford Benchmate, Pipetman, Proline, Rainin, Socorex et dʼautres marques de pipeteurs.
- Chaque lot de pointes est soumis à des tests rigoureux de contamination par RNase et est certifié exempt de nucléase
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 10 portoirs |
| Type de produit | Pointes sans RNase |
| Contenu et stockage | Comprend 10 portoirs de 96 cônes chacun. Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Gamme de produits | Ambion |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction