Learn More
Dichlorhydrate de N-oxyde de proxymétacaïne, Mikromol™
Code produit 17929709
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17929709 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929709 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0404.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de N-oxyde de proxymétacaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731368-99-1
Noms d’analytes ou de composants Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H26 N2 O4 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Proxymetacaine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H26N2O4.2ClH/c1-4-10-21-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)22-11-9-18(20,5-2)6-3;;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCC[N+]([O-])(CC)CC
Nom IUPAC óxido de 2-(3-amino-4-propoxibenzoil)oxi-N,N-dietiletanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 383.31
Quantité 50 mg
Poids de la formule 382.1426 g/mol