Learn More
Proxyphylline, Mikromol™
Description
Proxyphylline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Proxyphylline |
| CAS | 603-00-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Proxyphylline |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H14 N4 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP), Diprophylline Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12 |
| Nom IUPAC | 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-diméthylpurine-2,6-dione |
| Afficher plus |