Learn More
Hamilton™ Colonne HPLC en phase inverse PRP-1, 100 x 250 mm, 12-20 μm, remplissage
Description
Fiche des spécifications techniques
| Mode de séparation | En phase inversée |
|---|---|
| Phase stationnaire | PRP-1 |
| Type | Remplissage de la colonne |
| Diamètre intérieur du matériel | 100 mm 101,6 mm |
| Longueur du matériel | 250 mm |
| Granulométrie | 12-20 μm |
| Type du matériau de remplissage | PSDVB |
| Taille des pores | 100 Å |
| Matériau du matériel | Acier inoxydable |
| Pression maximale | 2 000 psi |
| Limites de phase mobile | pH 1-13 Modificateur organique aqueuse à 0-100 % |
| Force du tampon | 0,0-0,5 N |
| Limites de température | 5 à 85 °C |
| Restauration | Faire passer un gradient de 100 % d’eau à 100 % d’acétonitrile. Répéter trois fois |
| Classification des composés | Matières organiques |
| U/M | 1 DE CHAQUE |
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 12 à 20 μm |
| Conditionnement | PSDVB |
| Description | Matériau du matériel : acier inox |
| Type | Colonne HPLC en phase inverse PRP-1 |