Learn More
Hamilton™ Colonne de phase inverse PRP-h5
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
10 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilise le PRP-3 comme base avec une modification pentafluorée, ce qui le rend hydrophobe par nature
- Fonctionnalité dérivée d’un cordon de polymère pentafluoré
- Fournit aux chromatographes les caractéristiques de rétention souhaitées et nécessaires pour certains types d’échantillons
- Conserve ses caractéristiques de performance plus longtemps que de nombreuses colonnes C8 ou C18 à base de silice
- Ses applications comprennent les composés organiques, les produits pharmaceutiques, les produits de digestion protéique, les produits de digestion tryptique et la protéomique
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5000 psi (345 bar) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 13 |
| Porosité | 300 Å |
| Quantité | 1/boîte |
| Température | 5°C à 85°C |
| Phase stationnaire | PSDVB pentafluoré |
| Matériau de remplissage | PSDVB (polystyrène divinylbenzène) |
| Afficher plus |