Learn More
Hamilton™ Colonne de phase inverse PRP-h5
Code produit. p-7138548
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
10 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12630343
Marque: Hamilton™ 79274
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une différence de sélectivité par rapport aux phases stationnaires de silice C18 standard.
  • Utilise le PRP-3 comme base avec une modification pentafluorée, ce qui le rend hydrophobe par nature
  • Fonctionnalité dérivée d’un cordon de polymère pentafluoré
  • Fournit aux chromatographes les caractéristiques de rétention souhaitées et nécessaires pour certains types d’échantillons
  • Conserve ses caractéristiques de performance plus longtemps que de nombreuses colonnes C8 ou C18 à base de silice
  • Ses applications comprennent les composés organiques, les produits pharmaceutiques, les produits de digestion protéique, les produits de digestion tryptique et la protéomique
Spécification
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5000 psi (345 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 13
Porosité 300 Å
Quantité 1/boîte
Température 5°C à 85°C
Phase stationnaire PSDVB pentafluoré
Matériau de remplissage PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable