Learn More
Novus Biologicals™ PRRT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cell Biology |
| Cible | PRRT2 |
| Synonyme | DKFZp547J199, FLJ25513, IFITMD1, interferon induced transmembrane protein domain containing 1, proline-rich transmembrane protein 2 |
| Symbole de gène(s) | PRRT2 |