Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PSA (total) / KLK3 humain
Code produit. 15465053
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15465053
Marque: Invitrogen™ EHKLK3T
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
ELISA
The Human Total Prostate Specific Antigen/Kallikrein 3 (Hu total PSA/KLK3) ELISA quantitates Hu total PSA/KLK3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu total PSA/KLK3. Principle of the method The Human total PSA/KLK3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le PSA est une protéase à sérine apparentée à la chymotrypsine (famille des kallicréines) produite par l’épithélium de la prostate et abondante dans le liquide séminal. Le PSA peut être détecté dans le sérum sanguin des patients souffrant d’un carcinome prostatique. Il est principalement complexé à un inhibiteur de sérine protéase dérivé du foie : l’alpha-1-antichymotrypsine (ACT). Une proportion majeure de PSA de sérum est complexée à l’ACT dans le cancer de la prostate par rapport à l’hyperplasie bénigne de la prostate. Le PSA est utilisé pour confirmer l’origine des cellules acineuses prostatiques dans les carcinomes primaires et métastatiques et pour exclure les mimiques de carcinomes non prostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P07288
Plage de dosage 10,24-2500 pg/ml
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Plage d’étalonnage 8 pg/ml à 2000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 354
Symbole de gène(s) KLK3
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenèse
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme APS, KLK2A1, PSA, hK3
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min