Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 603
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Adenosine A2B receptor antagonist that displays > 17000-fold selectivity over other adenosine receptors (Ki values are 0.553, > 10000, > 10000 and > 10000 nM for A2B, A1, A2A and A3 receptors respectively).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PSB 603 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 529.01 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 526.996 |