Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas C.F.C. Gélose sélective
Description
Isolez sélectivement les espèces Pseudomonas des échantillons d’aliments, d’eau, pharmaceutiques et environnementaux grâce au C.F.C. Pseudomonas Thermo Scientific™ Oxoid™ Gélose sélective. Le milieu est conçu pour être sélectif pour les Pseudomonas aeruginosa ou les espèces Pseudomonas en général. Il s’agit d’une modification du milieu A1 de King qui contient du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium pour améliorer la production de pigments. Le milieu permet également la détection de Burkholderia cepacia (anciennement Pseudomonas cepacia), un important agent pathogène opportuniste dans les systèmes d’eau 3.
Utilisez le C.F.C. Pseudomonas Gélose sélective pour l’isolement des espèces Pseudomonas
- Sélection des espèces Pseudomonas aeruginosa ou Pseudomonas
- Permet la détection des Burkholderia cepacia dans les systèmes d’eau utilisés pour la préparation pharmaceutique et cosmétique.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Pseudomonas C.F.C. Gélose sélective |
| Format | Plaque simple de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g±1,0 g |
| Type d’emballage | Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film |
| Quantité | 10/paquet |