Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective Pseudomonas C-N (gélose au cétrimide)
Code produit. 12759060
Change view
Click to view available options
Volume plein:
17 ml
19 mL
Poids plein:
17 g ± 5 %
19 g ± 5 %
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume plein Poids plein unitSize
12759060 19 mL 19 g ± 5 % 1 pièce
11914122 17 ml 17 g ± 5 % 10 pièces
11928429 - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 12759060 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0185A
Isolez et différenciez sélectivement Pseudomonas aeruginosa à l’aide de plaques préparées pour la gélose sélective Pseudomonas C-N (gélose au cétrimide) Thermo Scientific™.
Isolez et différenciez sélectivement la Pseudomonas aeruginosa à l’aide de plaques préparées pour gélose sélective C-N (gélose au cétrimide) Thermo Scientific™ Pseudomonas. La Pseudomonas aeruginosa produit une couleur vert vif caractéristique sur le milieu.
La gélose sélective de Pseudomonas C-N (gélose de cétrimide) est destinée à l’isolement sélectif de Pseudomonas aeruginosa à partir d’une gamme d’échantillons.
La formule a été décrite par Goto et Enomoto1 à la suite de la démonstration du cétrimide en tant qu’agent sélectif par Lowbury et Collins2.
Le cétrimide est un composé à base d’ammonium quaternaire présentant une activité bactéricide contre un large éventail d’organismes à Gram positif et contre certains organismes à Gram négatif.
Goto et Enomoto ont montré que l’ajout d’acide nalidixique à 15 μg/ml, tout en réduisant la teneur en cétrimide à 200 mg, améliore les performances. Le milieu a permis une meilleure récupération de Pseudomonas aeruginosa avec une formation accrue de pigment tout en supprimant fortement Klebsiella, Proteus et Providencia spp., ces derniers organismes étant les contaminants gênants des milieux de cétrimide conventionnels.
Pseudomonas aeruginosa produit un certain nombre de chélateurs du fer hydrosolubles, y compris la pyoverdine jaune-vert ou jaune-marron fluorescente. Lorsque la pyoverdine se combine avec la pyocyanine bleue hydrosoluble, également produite par l’organisme, la couleur vert vif caractéristique de Pseudomonas aeruginosa est produite. Le résultat de l’ajout du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium au milieu de culture améliore la production de ces chélateurs.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc perlé, transparent
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose sélective Pseudomonas C-N (gélose au cétrimide)
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Volume plein 19 mL
Poids plein 19 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/paquet
À usage professionnel uniquement (utilisation diagnostic in vitro).