Learn More
Dichlorhydrate de pseudooxynicotine (dichlorhydrate de 4-(méthylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one), Mikromol
Code produit 30463998
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463998 4 x 25 mg -
30051359 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30463998 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0517.1700254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de pseudooxynicotine (dichlorhydrate de 4-(méthylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
CAS 66093-90-1
Noms d’analytes ou de composants 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H14 N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC 4-(méthylamino)-1-pyridin-3-ylbutan-1-one ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 251.15
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 250.064 g/mol