Learn More
β-pseudouridine, MP Biomedicals™
Code produit. 11481212 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 11481212
Marque: MP Biomedicals 0219917810
Utilisé dans l’initiation de la traduction. La β-pseudouridine MP Biomedicals est un isomère de l’uridine nucléoside, présent chez toutes les espèces et dans de nombreuses classes d’ARN (sauf l’ARNm). Les études suggèrent qu’il réduit les aberrations chromosomiques induites par l’irradiation dans huma
La β-pseudouridine est formée par des enzymes appelées Ψ synthases qui isomérisent post-transcriptionnellement les résidus d’uridine spécifiques dans l’ARN au cours d’un processus appelé pseudouridylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-07-4
Formule moléculaire C9H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 244.20
Numéro MDL MFCD00038458
Clé InChI PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonyme pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
CID PubChem 15047
ChEBI CHEBI:17802
Nom IUPAC 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Densité 1.64g/cm3
Point d’ébullition 598.4°C (760 mmHg (literature))
Indice de réfraction 1.62 (Lit.)
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/mL, clear, colorless solution).
Poids de la formule 244.2g/mol
Forme physique Poudre blanc cassé