Learn More
Psoralène, Mikromol™
Code produit 30049467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049467 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049467 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3915.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Psoralène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Psoralen
CAS 66-97-7
Noms d’analytes ou de composants Psoralen
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, Δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
Formule InChI InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
Nom IUPAC furo[3,2-g]chromen-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Quantité 250 mg
Poids de la formule 186,0317 g/mol