missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PSPH Recombinant Protein

Code produit. 16169841
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16169841

Marque: Abnova™ H00005723P01.25ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Numéro d’adhésion AAH63614
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 5723
Poids moléculaire 50.49
Nom PSPH (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MVSHSELRKLFYSADAVCFDVDSTVIREEGIDELAKICGVEDAVSEMTRRAMGGAVPFKAALTERLALIQPSREQVQRLIAEQPPHLTPGIRELVSRLQERNVQVFLISGGFRSIVEHVASKLNIPATNVFANRLKFYFNGEYAGFDETQPTAESGGKGKVIKLLKEKFHFKKIIMIGDGATDMEACPPADAFIGFGGNVIRQQVKDNAKWYITDFVELLGELEE
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène PSP
Nom usuel PSPH
Symbole de gène(s) PSPH
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis