Learn More
IKA™ Sonde de température en acier inoxydable PT 100.51
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Sonde Pt100 pour RET control
• Gainée verre φ 8 x 230mm
• Gainée verre φ 8 x 230mm
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour le contrôle RET 35193/94 |
| Modèle | PT 100.51 |
| Température (métrique) | –20°C à +350°C |
| Type | Sonde de température |