Learn More
BINDER™ Capteur de température Pt 100
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flexible
- Capteur supplémentaire
- Intérieur
Spécification
Spécification
| Description | Sonde de température Pt 100 - sonde Pt 100 flexible supplémentaire dans l’enceinte intérieure pour afficher la température à l’écran de l’appareil |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER BD 56, BD 115, BD 260, BD 720 |
| Matériau | Plastique |
| Type | Accessoire, capteur de température |