Learn More
RETSCH Diviseurs tubulaires rotatifs modèle PT 200
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Tension:
100/240 V
220/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Diviseur tubulaire rotatif PT200
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide du cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Unité d'entrainement PT200
• Accessoires obligatoires cône inférieur et goulotte d'alimentation
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide du cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Unité d'entrainement PT200
• Accessoires obligatoires cône inférieur et goulotte d'alimentation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Diviseur de tube rotatif |
| Dimensions (L x l x H) | 551 x 520 x 1050 mm |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, biologie, chimie / plastique, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, alimentation, géologie / métallurgie, verre / céramique, médecine / produits pharmaceutiques |
| Hauteur (métrique) | 1050 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longueur (métrique) | 551 mm |
| Modèle | PT 200 |
| Phase | Câble d’alimentation monophasé |
| Tension | 100/240 V |
| Afficher plus |