Learn More
Kinematica™ Agrégat à conception en M de 12 mm pour homogénéisateurs Polytron™ PT 1200 E, PT 1300 D et PT 2500 E
Tous les produits Kinematica ProduitsDescription
- Rotor avec lames intégrées
- Conception standard du rotor/stator
- Deux rangées de dents et de lames
- Tous les agrégats sont livrés avec tous les outils de montage / démontage nécessaires
- Découpe l’échantillon à l’extérieur du générateur
- Traite des échantillons ou des particules volumineux
- Le rotor avec lames facilite le traitement d’échantillons ou de particules de tissus cellulaires de taille plus grande
- Dispersion et mélange de particules d’une taille maximale de 25 mm
- Préparation d’échantillons pour l’extraction et la dissolution de matières organiques
- Dispersion d’échantillons fibreux, filandreux et durs (par ex., la viande)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agrégats |
| Plage de volume (métrique) | 2 ml à 30 L |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de fond | Conception en M |
| Description | Rotor avec 2 rangées de dents et lames intégrées |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons pour l’extraction et la dissolution de matières organiques, le traitement d’échantillons ou de particules volumineux et la dispersion d’échantillons fibreux, filandreux et durs (par ex., la viande) |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs de lots POLYTRON™ : PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000 |