Learn More
Fisherbrand™ Connecteur 4 voies en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
Longueur totale (métrique):
44 mm
48 mm
Largeur (métrique):
44 mm
48 mm
Hauteur (métrique):
14 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 48 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Largeur (métrique) | 48 mm |
| Hauteur (métrique) | 14 mm |
| Couleur | blanc |
| Afficher plus |