Learn More
RETSCH Adaptateurs en PTFE
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour 10 flacons de réaction de 0,2 ml
Pour 5 flacons de réaction de 1,5 et 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Support PTFE pour désintégration cellulaire
• Jusqu'à 20 désintégrations simultanées
• Pour la désintégration des micro-organismes, bactéries et cellules pour extraction d'ADN: temps de broyage extrêmement court, limitant l'échauffement de l'échantillon
• S'effectue à l'aide de billes de verre (sans plomb) dans des tubes stériles à usage unique permettant de transférer, et centrifuger le broyat cellulaire sans changement de contenant
• Diamètre optimum des billes environ 0,3mm pour les bactéries et 0,5 à 0,7mm pour les levures
• Billes inox pour le broyage de tissus
• Support pour 5 tubes 1,5 ou 2mL, φ 8 ou 11mm
• Pourmm 200,mm 400
• Accessoires obligatoires billes.
• Jusqu'à 20 désintégrations simultanées
• Pour la désintégration des micro-organismes, bactéries et cellules pour extraction d'ADN: temps de broyage extrêmement court, limitant l'échauffement de l'échantillon
• S'effectue à l'aide de billes de verre (sans plomb) dans des tubes stériles à usage unique permettant de transférer, et centrifuger le broyat cellulaire sans changement de contenant
• Diamètre optimum des billes environ 0,3mm pour les bactéries et 0,5 à 0,7mm pour les levures
• Billes inox pour le broyage de tissus
• Support pour 5 tubes 1,5 ou 2mL, φ 8 ou 11mm
• Pourmm 200,mm 400
• Accessoires obligatoires billes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur |
| À utiliser avec (équipement) | Pour 5 flacons de réaction de 1,5 et 2 ml |
| Matériau | PTFE |