Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau en PTFE à coque en aluminium
Code produit. p-8490016
Click to view available options
Comprend:
Raccord FNPT 1/8 po (standard)
Raccord à mamelon en verre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11820140
Marque: Aalborg™ VCHTT0G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La vanne à pointeau en PTFE à coque en aluminium d’Aalborg™ est conçue pour les applications industrielles et de laboratoire pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Fluides en contact avec le PTFE uniquement
  • Coque métallique structurellement rigide.
  • Un joint torique en PTFE
  • Simplicité : seulement sept composants.
  • Jusqu’à 55 litres standard par minute (air) ou 2,8 litres par minute (eau)
Spécification
Type Valve à aiguille
Comprend Raccord à mamelon en verre
Débit d’air 55 l/min
Vitesse de l’écoulement d’eau 28 ml/min
Température max. de fonctionnement (métrique) 65°C