Learn More
Fisherbrand™ Arbre d’agitateur à hélice en forme d’ancre en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) du ventilateur:
80 mm
100 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les agitateurs avec axe en PTFE possèdent une structure unique entièrement moulée et sont dotés d’un rotor moulé sur un arbre de transmission renforcé en acier entièrement encapsulé de PTFE.
- Résistants aux produits chimiques, inertes et sans fuite
- Faciles à nettoyer
- Pas de contamination croisée
- Incassables.
- Ne raie pas
- À utiliser à des températures allant jusqu’à environ 280°C
- Les modèles avec arbre exposé (EX) sont dotés d’un noyau en acier inox avec une extrémité exposée pour une fixation plus rigide de l’entraînement du mandrin
- Pour mélanger des substances à haute viscosité à des vitesses plus lentes
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 140 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Guide de l’agitateur universel |
| À utiliser avec (application) | Mélange |
| Longueur (métrique) | 650 mm (EX) |
| Quantité | 1 unité |
| Température (métrique) | -200°C à +280°C |
| Type | Agitateur à ancre avec arbre en PTFE et agitateur avec arbre en PTFE extrémité exposée |