Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement en PTFE ultra-pure avec tube de décharge
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Débit:
180 ml/coup
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pompe vide-fûts avec tube de décharge rigide et robinet d’arrêt en PTFE
- Grande résistance aux substances chimiques
- Convient également au transfert de liquides ultra purs
- Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
- Tube d’immersion Ø 32 mm
- Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
- Qualité supérieure - garantie de 3 ans
- Raccords filetés pour récipients disponibles dans le commerce disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
Spécification
| Applications | Egalement adapté au transvasement de liquides de grande pureté |
| Description | Pompe vide-fût avec coude d'écoulement rigide avec robinet en PTFE |
| Matériau de la tête de pompe | PTFE |
| Débit | 180 ml/coup |
| Profondeur (métrique) | 40 cm |
| Type | Pompe de fût |
| Certifications/Conformité | Certificat de matériel |