Learn More
Fisherbrand™ Bécher en PTFE avec bec verseur
Product Code. p-8007740 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Unit Size:
1 pièce
5 pièces
Product Code. 16236511
Only null left
Add to basket
Add to basket
Avec un socle usiné pour un bon transfert thermique. Le bécher en PTFE possède un bec verseur moulé qui facilite le versement.
Réactifs non contaminants et inertes à très corrosifs.
  • Non mouillable, léger et résistant à la chaleur jusqu’à 280°C
  • Base usinée pour un bon transfert thermique
  • Faciles à nettoyer
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
  • Moulage isostatique à partir de PTFE pur
Specifications
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 13mm
Diamètre (métrique) supérieur 13mm
Capacité (métrique) 1 ml
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) 18mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 280°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Non
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité