Learn More
Fisherbrand™ Bécher en PTFE avec bec verseur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 80 mm |
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Matériau | PTFE |
| Hauteur (métrique) | 106 mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 280°C |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Afficher plus |