Learn More
Bochem™ Forceps à bout rond en PTFE
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointe émoussée
- Forme pliée
- Revêtement en PTFE
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Arrondi |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Forceps |
| À utiliser avec (application) | Pour les lamelles en verre |
| Largeur (métrique) de la pointe | 6 mm |
| Largeur (métrique) | 6 mm |
| Type | Forceps |