Learn More
Cowie Technology™ Flacon avec bouchon vissé en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
10 mm
12mm
19 mm
25mm
35mm
52 mm
57 mm
60mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Moulé de manière isostatique en PTFE pur avec une finition interne ultra lisse, homologué par la FDA
- Insoluble et non contaminant
- Résistance thermique exceptionnelle, peut être utilisé de -200°C à +280°C
- Poignées pour faciliter la manipulation
- Ne pas utiliser, lorsqu’il est scellé, pour des réactions chimiques ou des digestions, desserrer le couvercle lors de la stérilisation thermique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 19 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage de produits chimiques dangereux |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 61 mm |
| Matériau | PTFE |
| Température max. (métrique) | 280°C |
| Plage de températures (métrique) | –200 à +280°C |
| Épaisseur (métrique) | 2,25mm |
| Poids (métrique) | 46 g |
| Afficher plus |