Learn More
Sampling Systems™ Flacons PTFE
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 16.9 oz. |
| Couleur | White |
| Matériau | PTFE |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | No |
| Bouche | Large |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |