Learn More
SCAT™ PTFE Capillary
Code produit. 10374890 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
3m
Code produit. 10374890
Marque: SCAT™ 461055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Connecteurs coniques
  • Connecteurs en Y
  • Connecteurs de tubes
  • Connecteurs capillaires
Informations sur la commande
Diamètre interne
Spécification
Diamètre (métrique) 3,2 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
À utiliser avec Capillaires standard
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC/UHPLC
Couleur Transparent
Type de produit Connecteur capillaire