Learn More
Bochem™ Micro-spatules doubles avec revêtement en PTFE
Code produit. 10505801
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
185 mm
210 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
50 mm
55 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,5 mm
2 mm
Largeur (métrique):
3 mm
4mm
5 mm
6mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10505801
Marque: Bochem™ 3712
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Bien adaptées aux applications de petite quantité et aux tubes étroits, ces spatules à double extrémité avec revêtement en PTFE réduisent l’adhérence des matériaux. Les micro-spatules doubles avec revêtement en PTFE Bochem™ sont également douces sur les surfaces délicates et pouvant être grattées.
  • Revêtement en PTFE anti-adhérent.
  • Double extrémité pour plus de polyvalence.
  • Extrémités fines pour un accès facile aux récipients.
  • Une extrémité arrondie et une extrémité plate.
Spécification
Quantité 1 chaque
Revêtement PTFE
Type de produit Double micro-spatule
Longueur (métrique) de lame 50 mm
Largeur (métrique) 5 mm
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Dimensions (L x l) 185 x 5 mm
Matériau Revêtement en PTFE
Longueur (métrique) 185 mm