Learn More
Fisherbrand™ Pinces à rodage conique en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
Taille du raccord : 10
Taille du raccord : 12
Taille du raccord : 14
Taille du raccord : 19
Taille du raccord : 24
Taille du raccord : 29
Taille du raccord : 34
Taille du raccord : 45
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
Les pinces à rodage en PTFE sont chimiquement inertes et résistantes aux produits chimiques. Résistance à la température, maintien de la solidité jusqu’à 280°C (480°F). Fabriqués en PTFE pur, avec ressorts en acier totalement encapsulés. Ils peuvent être ajustés à la main et s’adaptent aux joints en verre standard.
Spécification
Spécification
| Modèle | Conique |
| Quantité | 2/paquet |
| Type | Pince à rodage PTFE |
| Matériau | Ressort en acier encapsulé en PTFE |
| Dimensions | Taille du raccord : 10 |
| Couleur | Blanc |