Learn More
Fisherbrand™ Creusets en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Creuset en PTFE Fisherbrand™ |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |