Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE
Code produit. p-7112216 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
10
12
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10028210
Marque: Epredia™ X2XER202W
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • En PTFE
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Matériau PTFE
Type Lame de diagnostic
Nombre de puits 12
Couleur Blanc
Description Bord rodé de 90°
Diamètre (métrique) Puits de 5,2 mm
Quantité 100/boîte