Learn More
Fisherbrand™ Flacon compte-gouttes en PTFE
Code produit. p-8007749 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10521632
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour éliminer les produits chimiques agressifs. Le flacon compte-gouttes en PTFE est chimiquement résistant et inerte.
  • Convient pour éliminer les produits chimiques agressifs
  • Bouchon à vis
  • Chimiquement résistant et inerte
  • Paroi flexible pour une utilisation facile
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Ajout de produits chimiques goutte à goutte
Matériau PTFE
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 33 mm
Diamètre (métrique) 33 mm