Learn More
Bohlender™ Robinets d’arrêt à 2 voies en PTFE-EX
Click to view available options
Alésage de bouchon:
En forme de L, diamètre de 6 mm
Forme en T, dia. 4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre 0° et + 110°C
- Excellente résistance chimique
- Pression max. de 6 bar
- Adapté au vide
- Conductivité de 1,000 kOhm
- Robinet d’arrêt à trois voies avec alésage en L ou en T et trois raccords avec filetage GL
- Bouchon de robinet d’arrêt cylindrique en PTFE-EX conducteur pour une bonne étanchéité
- Vanne d’arrêt avec repère de la direction du débit
- Poignée en PP rouge
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt |
| Alésage de bouchon | Forme en T, dia. 4 mm |
| Matériau | PTFE-EX, polypropylène |
| Pression | 6 bars |
| Longueur (métrique) | 74 mm |
| Taille du bouchon | Filetage GL 18 |
| Température (métrique) | 0° à +110°C |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquides et de gaz |
| Connectors | Trois |