Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE
Code produit. 10088171 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diamètre (métrique):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Hauteur (métrique):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10088171
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inerte et résistante aux produits chimiques. La capsule d’évaporation plate en PTFE est disponible en plusieurs formats.
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisables jusqu’à 280°C
Spécification
Capacité (impériale) 3,33 fl oz
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Lisse
Plage de températures (métrique) –200°C à +280°C
Hauteur (métrique) 28 mm
Diamètre (métrique) 80 mm