Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à tête plate en PTFE
Code produit. 16265951 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 16265951
Contient un cône de longueur B pour l’Europe. Le bouchon à tête plate en PTFE Fisherbrand™ peut être utilisé jusqu’à 280°C.
  • Fonctionne pour les applications sous vide élevées : anneaux d’étanchéité trapézoïdaux transverses
  • Taux de fuite < 1 x 10-4 torr, litres, sec-1
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Description Ajustement par pression
À utiliser avec (équipement) Bouchons de connexion en verre
Hauteur (métrique) 31mm
Quantité 1 de chaque
Dimensions 20 x 20 x 31mm
Joint conique standard 10/19
Plage de températures (métrique) -200 à +280°C
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Diamètre (métrique) supérieur 20 mm
Matériau PTFE
Type de produit Bouchon