Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à tête plate en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Description | Ajustement par pression |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de connexion en verre |
| Hauteur (métrique) | 31mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 20 x 20 x 31mm |
| Joint conique standard | 10/19 |
| Plage de températures (métrique) | -200 à +280°C |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |