Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs à soufflets flexibles en PTFE
Code produit. 10105350 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Taille du port:
Emboîture : 14/23, Cône : 14/23
Emboîture : 14/23, Cône : 29/32
Emboîture : 19/26, Cône : 24/29
Emboîture : 24/29, Cône : 24/29
Emboîture : 29/32, Cône : 29/32
Emboîture : 29/32, Cône : 34/35
Emboîture : 34/35, Cône : 34/35
Hauteur (métrique):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10105350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usinés à partir de PTFE pur. Les connecteurs à soufflets flexibles en PTFE Fisherbrand™ permettent de corriger le désalignement et diminuer les contraintes dans les ensembles en verre.
  • Raccordement direct à des joints en verre rodé standard où les bagues d’étanchéité trapézoïdales assurent des performances moyennes à élevées sous vide
  • Inertes et utilisables jusqu’à environ 280°C
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
À utiliser avec Bouchons de connexion en verre
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille du port Emboîture : 14/23, Cône : 14/23
Hauteur (métrique) 90 mm
Couleur blanc
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Type de produit Soufflets flexibles