Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération magnétique flexible en PTFE, 330 x 10 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
330 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Tige de récupération de barreaux d’agitation flexible en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Pour récupérer les barreaux d’agitation dans toutes sortes de récipients |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Matériau | Noyau magnétique Alnico-V en PTFE |
| Quantité | 1 |