Learn More
Bohlender™ Raccords pour tubes GL en PTFE avec filetage GL
Code produit. 10073341
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
51 mm
54 mm
56 mm
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
Forme:
Coudé, deux raccords
En forme de T, trois raccords
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10073341
Marque: Bohlender™ D54014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords comme réducteurs pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure. Les raccords de tubes GL en PTFE Bohlender™ avec filetage GL sont parfaits pour la distribution de liquides ou de gaz.
  • Raccord de tube en T en PTFE
  • Trois connexions avec filetage GL
  • Résistance chimique universelle, le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Convient aux applications sous vide
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la FDA
Matériau PTFE
Longueur totale (métrique) 54 mm
À utiliser avec (application) Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure
Température min. de fonctionnement (métrique) -200°C
Quantité d’emballage 1 unité
Diamètre du filetage GL 14
Forme En forme de T, trois raccords
Pression maximale 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Raccords de tube GL