Learn More
Bohlender™ Raccords pour tubes GL en PTFE avec filetage GL
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
51 mm
54 mm
56 mm
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
Forme:
Coudé, deux raccords
En forme de T, trois raccords
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Raccord de tube en T en PTFE
- Trois connexions avec filetage GL
- Résistance chimique universelle, le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Convient aux applications sous vide
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Matériau | PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 54 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 14 |
| Forme | En forme de T, trois raccords |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Afficher plus |