Learn More
Horst™ Ruban de chauffage résistant modèle HBSI en PTFE
Marque: Horst™ 20602
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Description
Ruban chauffant haute puissance 200°C• Ruban
• Conducteur protégé par tresse de blindage et enveloppe en silicone
• Isolant primaire PTFE PTFE
• Utilisable en ambiance humide
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. Régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m et prise Afnor.
Spécification
1 m (L) | |
1 m | |
HBSI |
1 m (L) | |
Tension ∼230 V | |
Bande chauffante résistante |