Learn More
Fisherbrand™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône européen de longueur  B 
Code produit. p-8007756 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Joint conique standard:
Cône 19/26B
Cône 24/29B
Cône 29/32B
Cône 34/35B
Taille du cône :19/26
Taille du cône :24/29
Taille du cône :45/40
Taille du cône :45/50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11863302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre et en métal. Le guide d’agitateur haute performance est un cône de longueur B pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
Assure un guidage efficace des agitateurs avec axe en verre et en métal sur une certaine plage de températures, sans déversement de particules du joint, tout en maintenant le vide. Le joint, fabriqué à partir d’un matériau composite en PTFE et en PEEK spécialement formulé, est en permanence sous pression.
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Anti-fouet et vibration réduite
  • Performance sous vide (∼ 5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
  • Pas de pertes
  • Joint annulaire à dégagement automatique
  • Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min par intermittence
Remarque : le PEEK possède une excellente résistance chimique et se montre sensible à certains acides minéraux forts.
Spécification
Diamètre (métrique) 42 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à axe en verre et métal
À utiliser avec (application) Alignement de l’axe pendant le mélange
Hauteur (métrique) 60 mm
Quantité 1 unité
Joint conique standard Cône 19/26B
Type Tige de guidage haute performance en PTFE